Documentos Principais
26152-U
Hamilton® plunger assemblies with tips for series 1000, 1700, and 1800
for use with Hamilton 1705 (LT, RN, or TLL), pkg of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiais
PTFE plunger tip
Características
1705 LT, RN, or TLL
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 1162-01
volume da seringa
50 μL
compatibilidade
for use with Hamilton 1705 (LT, RN, or TLL)
Categorias relacionadas
Descrição geral
For field repair of Hamilton Series 1000, 1700 and 1800 syringes.
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4