Documentos Principais
23051
Sigma-Aldrich
4-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride
purum, ≥97.0% (AT)
Sinônimo(s):
2-Morpholinoethyl chloride hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12ClNO · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
186.08
Beilstein:
3684083
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (AT)
Formulário
solid
pf
180-185 °C (dec.) (lit.)
180-185 °C (dec.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].ClCCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H12ClNO.ClH/c7-1-2-8-3-5-9-6-4-8;/h1-6H2;1H
chave InChI
NBJHDLKSWUDGJG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)