Documentos Principais
17773
Sigma-Aldrich
1-Amino-3-methylbutane hydrochloride
puriss., ≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Isopentylamine hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2CH2NH2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
123.62
Beilstein:
3947083
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
puriss.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (TLC)
forma
solid
pf
65-69 °C
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(C)CCN
InChI
1S/C5H13N.ClH/c1-5(2)3-4-6;/h5H,3-4,6H2,1-2H3;1H
chave InChI
HOMVDRDAAUYWKL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)