Documentos Principais
16187
Sigma-Aldrich
SODOSIL RA 17
alkaline cleaner free of chlorine
About This Item
Número UBA:
08050023
Código UNSPSC:
12352000
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
pH
11.5-13.5 (20 °C, 1%)
densidade
1.35-1.41 g/cm3 (20°C)
Descrição geral
SODOSIL RA 17 is a sterilization and decontamination kit, used to clean lab containers and surfaces for downstream scientific operations involving cell culture and related techniques.
Informações legais
SODOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)