Documentos Principais
09937
Sigma-Aldrich
Leit-Silver
suitable for electron microscopy
Sinônimo(s):
Conduct-Silver
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
NA.23
técnica(s)
electron microscopy: suitable
Nível de qualidade
tamanho de partícula
7-8 μm
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
slow drying
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)