09846
Boc-β-Ala-PAM resin
extent of labeling: ~0.5 mmol/g loading
Sinônimo(s):
Boc-β-alanine bound to PAM resin, PAM resin esterified with Boc-β-alanine
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
beads
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
~0.5 mmol/g loading
Matriz
crosslinked with 1% DVB
tamanho de partícula
100-200 mesh
aplicação(ões)
peptide synthesis
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)