Key Documents
08776
Supelco
Ytterbium(III) Ionophore II
Selectophore, function tested
Sinônimo(s):
3-Hydroxy-2-naphthoic(2-hydroxybenzylidene)hydrazide, 3-Hydroxy-N′-[(2-hydroxyphenyl)methylene]-2-naphthydrazide
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de substância PubChem:
linha de produto
Selectophore
qualidade
function tested
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1\C=N/NC(=O)c2cc3ccccc3cc2O
InChI
1S/C18H14N2O3/c21-16-8-4-3-7-14(16)11-19-20-18(23)15-9-12-5-1-2-6-13(12)10-17(15)22/h1-11,21-22H,(H,20,23)/b19-11-
chave InChI
XTQAGBABCDSRSN-ODLFYWEKSA-N
Descrição geral
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Aplicação
Nano-level monitoring of ytterbium(III)
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Informações legais
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ganjali, M.R., et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 114, 855-860 (2006)