07345
Oxidase Reagent according to Gaby-Hadley A
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Gaby-Hadley Reagent A
About This Item
Produtos recomendados
Agency
according to ISO 9308-1:2014
Nível de qualidade
linha de produto
BioChemika
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
ethanol (95%), 100 mL
α-naphtol, 1 g
embalagem
pkg of 100 mL
condição de armazenamento
(Tightly closed. Dry.)
técnica(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
aplicação(ões)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
adequação
Plesiomonas spp.
Aeromonas spp.
Neisseria spp.
Pseudomonas spp.
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
14 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Vibrio Detection
On the Trail of Campylobacter
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.