Documentos Principais
05388
Supelco
Metolachlor Metabolite CGA 50267 (racemate)
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
N-(2-Ethyl-6-methylphenyl)-DL-alanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H17NO2
Número CAS:
Peso molecular:
207.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(NC(C)C(O)=O)C(CC)=CC=C1
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)