Documentos Principais
05089
Supelco
δ-Tetradecalactone
analytical standard
Sinônimo(s):
δ-Tetradecane lactone, Tetrahydro-6-nonyl-2H-pyran-2-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H26O2
Número CAS:
Peso molecular:
226.36
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤0.5% water
índice de refração
n20/D 1.459-1.464
n20/D 1.461 (lit.)
pb
130-135 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C14H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-13-11-9-12-14(15)16-13/h13H,2-12H2,1H3
chave InChI
SKQYTJLYRIFFCO-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)