Documentos Principais
04721
Supelco
Abberior® STAR 488, streptavidin
About This Item
fabricante/nome comercial
Abberior GmbH
fluorescência
λex 503 nm; λem 524 nm±10 nm in H2O
adequação
corresponds for SDS-PAGE
método de detecção
fluorometric
temperatura de armazenamento
2-8°C
Adequação
Designed and tested for fluorescent super-resolution microscopy
Nota de análise
Unconjugated dye ≤5% of total fluorescence
Informações legais
abberior is a registered trademark of Abberior GmbH
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)