04447
HybriScan™D Waste Water Microthrix parvicella
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
FastScan Waste Water Microthrix parvicella, Waste Water Microthrix parvicella HybriScan™D
About This Item
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
(HybriScan™)
técnica(s)
microbe id | in situ hybriziation: suitable
aplicação(ões)
clinical testing
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Microthrix parvicella
Descrição geral
Ligação
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Fast molecular screening of beverage, water, wastewater and food for microorganisms
Conteúdo relacionado
The HybriScan test system for wastewater analysis is based on the detection of microorganism-specific target molecules with a special catcher and detection probe, resulting in a sandwich hybridisation. HybriScan Waste Water determines both the Microthrix parvicella and the total bacterial count.
Fast molecular screening of beverage, water, wastewater and food for microorganisms