03716
(±)-Lisofylline
analytical standard
Sinônimo(s):
Lisofylline, (±)-1-(5-Hydroxyhexyl)-3,7-dimethylxanthine, 5-Hydroxy pentoxifylline, Penthydroxyfylline
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1N(CCCCC(O)C)C(N(C)C2=C1N(C)C=N2)=O
InChI
1S/C13H20N4O3/c1-9(18)6-4-5-7-17-12(19)10-11(14-8-15(10)2)16(3)13(17)20/h8-9,18H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
NSMXQKNUPPXBRG-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)