Documentos
02369
Supelco
Furfuryl acetate
analytical reference material
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8O3
Número CAS:
Peso molecular:
140.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
grau
analytical reference material
analytical standard
Ensaio
≥97.5% (qNMR)
≥98.5% (GC)
forma
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤0.2% water
índice de refração
n20/D 1.460-1.464
n20/D 1.462 (lit.)
pb
175-177 °C (lit.)
densidade
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C7H8O3/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h2-4H,5H2,1H3
chave InChI
CKOYRRWBOKMNRG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
150.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
66 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.