Documentos Principais
01840
Sigma-Aldrich
Adenine monohydrochloride
≥99.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Adenine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5N5 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
171.59
Beilstein:
4009585
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
perda
≤5% loss on drying
pf
~285 °C (dec.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Nc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5.ClH/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10);1H
chave InChI
UQVDQSWZQXDUJB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Adenine monohydrochloride can be used in designing novel bioactive adenine derivatives and adenine-based polyimide/nano-silica hybrid films.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Synthesis of triazolylmethyl-linked nucleoside analogs via combination of azidofuranoses with propargylated nucleobases and study on their cytotoxicity
Halay E, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 1-9 (2018)
Synthesis and DNA binding of new adenine derivatives incorporating 5-((Alkylthio)-1,3,4-oxadiazol-2-yl) methyl moiety
Y?lmaz Y, et al.
Medicinal Chemistry Research, 27(8), 2027-2033 (2018)
Preparation and characterization of adenine-based polyimide/nano-silica hybrid films
Lu Z, et al.
European Polymer Journal, 102, 209-218 (2018)