Documentos Principais
40-0115
Sigma-Aldrich
pH standard solution
pH 4.01 (25 °C), JCSS
Sinônimo(s):
pH 4.01 Buffer Calibration Solution
About This Item
Código UNSPSC:
12161700
Agency
JCSS
disponibilidade
available only in Japan
pH
4.01 (25 °C)
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Formato
mixture
temperatura de armazenamento
15-25°C
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)