Documentos Principais
30-5350
Sigma-Aldrich
Tuerk′s reagent
Sinônimo(s):
Tuerk solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
forma
liquid
disponibilidade
available only in Japan
temperatura de armazenamento
15-25°C
Adequação
leukocytometry
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1