30-3890
Ácido tricloroacético
JIS special grade, ≥99.0%
Sinônimo(s):
TCA
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
densidade de vapor
<1 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 51 °C)
Ensaio
≥99.0%
Formulário
solid
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.62 (lit.)
p.e.
196 °C (lit.)
pf
54-58 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 81.7 g/L at 20 °C
densidade
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
chave InChI
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?