Documentos Principais
30-1940
Sigma-Aldrich
Thiourea
JIS special grade, ≥98.0%
Sinônimo(s):
Sulfourea, Thiocarbamide
About This Item
Fórmula linear:
NH2CSNH2
CAS Number:
Peso molecular:
76.12
Beilstein:
605327
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
grau
JIS special grade
Ensaio
≥98.0%
Formulário
solid
disponibilidade
available only in Japan
pf
170-176 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC(N)=S
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
chave InChI
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Chaotropic agent; strong denaturant. Increases solubility and recovery of proteins
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)