28-5700
Sulfamic acid
JIS special grade, ≥99.5%
Sinônimo(s):
Amidosulfonic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
Ensaio
≥99.5%
forma
solid
disponibilidade
available only in Japan
pf
215-225 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: 213 g/L at 20 °C
water: 470 g/L at 80 °C
densidade
2.151 g/cm3 at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
chave InChI
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves