28-4280
Sulfato de sódio
for residue analysis
About This Item
grau
for residue analysis
forma
crystalline
disponibilidade
available only in Japan
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L)
pf
884 °C (lit.)
densidade
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1