28-3630
Sodium perborate tetrahydrate
SAJ first grade, ≥95.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
Ensaio
≥95.0%
forma
crystalline
disponibilidade
available only in Japan
pH
10.0-10.4 (25 °C, 10 g/L)
pf
60 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.[Na+].[O-]B1OO1
InChI
1S/BO3.Na.4H2O/c2-1-3-4-1;;;;;/h;;4*1H2/q-1;+1;;;;
chave InChI
IBDSNZLUHYKHQP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3