28-2710
Sodium fluoride
SAJ first grade, ≥97.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
pressão de vapor
1.4 mmHg ( 0 °C)
Ensaio
≥97.0%
forma
solid
disponibilidade
available only in Japan
pf
993 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1