28-2430
Citrato de sódio tribásico
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Citrato trissódico, Ácido cítrico
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
Ensaio
≥99.0%
forma
solid
disponibilidade
available only in Japan
pH
7.5-9.0 (25 °C, 29.4 g/L)
pf
>300 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
chave InChI
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1