28-1245
Dietilditiocarbamato de prata
JIS special grade, ≥98.0%, storage temp.:2-8°C
Sinônimo(s):
DETC, Ácido dietilditiocarbâmico
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
Ensaio
≥98.0%
forma
solid
disponibilidade
available only in Japan
pf
172-175 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)C(=S)S[Ag]
InChI
1S/C5H11NS2.Ag/c1-3-6(4-2)5(7)8;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
chave InChI
NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3