Documentos Principais
28-3360
Sigma-Aldrich
Sodium metasilicate nonahydrate
CP
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Na2O3Si · 9H2O
Número CAS:
Peso molecular:
284.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
grau
CP
Formulário
solid
disponibilidade
available only in Japan
pH
12.4 (10 g/L)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/2Na.O3Si.9H2O/c;;1-4(2)3;;;;;;;;;/h;;;9*1H2/q2*+1;-2;;;;;;;;;
chave InChI
PHIQPXBZDGYJOG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)