24-6660
Pyrogallol
JIS special grade, ≥99.0%
Sinônimo(s):
1,2,3-Trihydroxybenzene, 2,3-Dihydroxyphenol, Pyrogallic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
densidade de vapor
4.4 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 167.7 °C)
Ensaio
≥99.0%
Formulário
crystalline
disponibilidade
available only in Japan
técnica(s)
toxicology assay: suitable
pH
5.8 (10 g/L)
p.e.
309 °C (lit.)
pf
133-134 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cccc(O)c1O
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H
chave InChI
WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?