grau
JIS special grade
densidade de vapor
2.72 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥99.5%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
899 °F
Lim. expl.
12.4 %
disponibilidade
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
índice de refração
n20/D 1.509 (lit.)
pH
8.5 (25 °C, 15.82 g/L)
p.e.
115 °C (lit.)
pf
−42 °C (lit.)
densidade
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
chave InChI
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
68.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
20 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?