24-5220
Peroxodissulfato de potássio
JIS special grade, ≥98.0%
Sinônimo(s):
Persulfato de potássio
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
Ensaio
≥98.0%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: oxidant
disponibilidade
available only in Japan
pH
2.5-4.5 (25 °C, 27 g/L)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
chave InChI
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?