24-4340
Potassium chromate
JIS special grade, ≥99.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
densidade de vapor
6.7 (vs air)
Ensaio
≥99.0%
forma
solid
disponibilidade
available only in Japan
pH
8.5-10.0 (20 °C, 50 g/L)
pf
971 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1
chave InChI
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges