24-1051
Ácido perclórico
suitable for determination of toxic metals, 60.0-62.0%
Sinônimo(s):
PCA
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
adequação da reação
reagent type: oxidant
disponibilidade
available only in Japan
concentração
60.0-62.0%
densidade
1.54 g/cm3
adequação
suitable for determination of toxic metals
cadeia de caracteres SMILES
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
chave InChI
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1