Documentos Principais
24-0570
Sigma-Aldrich
Óleo mineral
SAJ first grade
Sinônimo(s):
Mineral oil
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
grau
SAJ first grade
Formulário
liquid
disponibilidade
available only in Japan
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
índice de refração
n20/D 1.467 (lit.)
chave InChI
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
460.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
238 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Akira Endo et al.
Plant physiology, 147(4), 1984-1993 (2008-06-14)
The regulation of abscisic acid (ABA) biosynthesis is essential for plant responses to drought stress. In this study, we examined the tissue-specific localization of ABA biosynthetic enzymes in turgid and dehydrated Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) plants using specific antibodies against 9-cis-epoxycarotenoid