19-2190
L-Metionina
SAJ special grade, ≥98.5%
Sinônimo(s):
Ácido L-2-amino-4-(metiltio)butanoico, Ácido (S)-2-amino-4-(metilmercapto)butírico
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ special grade
Ensaio
≥98.5%
forma
solid
disponibilidade
available only in Japan
pf
284 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
chave InChI
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1