18-0790
Lead(II) nitrate
JIS special grade, ≥99.5%
Sinônimo(s):
Lead dinitrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
Ensaio
≥99.5%
forma
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: lead
disponibilidade
available only in Japan
pf
470 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[PbH2++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Pb/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
chave InChI
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges