18-0760
Lead(II) oxide
SAJ first grade, ≥98.0%
About This Item
grau
SAJ first grade
pressão de vapor
10 mmHg ( 0 °C)
Ensaio
≥98.0%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: lead
disponibilidade
available only in Japan
pH
9.9 (20 °C, 100 g/L)
pf
886 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[PbH2]
InChI
1S/O.Pb
chave InChI
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Central nervous system,Kidney,Blood
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?