18-0870
Lead standard solution
suitable for atomic absorption spectrometry, 1 mg/mL Pb, 1000 ppm Pb
Sinônimo(s):
Lead(II) nitrate solution
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
disponibilidade
available only in Japan
concentração
1 mg/mL Pb
1000 ppm Pb
adequação
suitable for atomic absorption spectrometry
cadeia de caracteres SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
chave InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3