15-1060
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinônimo(s):
Ammonium ferric sulfate dodecahydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
Ensaio
≥98.0%
forma
crystalline
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: iron
disponibilidade
available only in Japan
pH
1 (25 °C, 482.2 g/L)
pf
39-41 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].OS([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
chave InChI
LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1