13-1630
Ácido clorídrico
≥35.0%, SAJ super special grade
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ácido clorídrico, SAJ super special grade, ≥35.0%
grau
SAJ super special grade
densidade de vapor
1.3 (vs air)
pressão de vapor
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Formulário
liquid
disponibilidade
available only in Japan
concentração
≥35.0%
p.e.
>100 °C (lit.)
densidade
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
chave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?