Documentos Principais
12-1520
Sigma-Aldrich
Gram′s stain solution (I)
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
disponibilidade
available only in Japan
Componentes
Composition : Gentiana Violet B in water
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2