09-2460
Tetraetil ortossilicato
SAJ first grade, ≥95.0%
Sinônimo(s):
TEOS, Tetraetil éster de ácido ortosilícico, Tetraetoxissilano
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
densidade de vapor
7.2 (vs air)
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥95.0%
forma
liquid
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.382 (lit.)
pb
168 °C (lit.)
densidade
0.933 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20O4Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3
chave InChI
BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
113.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
45 °C - closed cup