07-2231
Diclorometano
JIS 300, for residue analysis
Sinônimo(s):
Cloreto de metileno
About This Item
Produtos recomendados
grau
for residue analysis
Agency
JIS 300
densidade de vapor
2.9 (vs air)
pressão de vapor
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
1223 °F
contém
0.001-0.005% (2-methyl-2-butene)amylene as stabilizer
Lim. expl.
22 %
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
p.e.
39.8-40 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
densidade
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
adequação
suitable for residue analysis
cadeia de caracteres SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
chave InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?