05-6080
Copper(II) oxide
CP
Sinônimo(s):
Cupric oxide
About This Item
Produtos recomendados
grau
CP
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: copper
disponibilidade
available only in Japan
cadeia de caracteres SMILES
[Cu]=O
InChI
1S/Cu.O
chave InChI
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves