05-4580
Chromium standard solution
suitable for atomic absorption spectrometry, 1 mg/mL Cr, 1000 ppm Cr
Sinônimo(s):
Potassium dichromate solution
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
disponibilidade
available only in Japan
concentração
1 mg/mL Cr
1000 ppm Cr
adequação
suitable for atomic absorption spectrometry
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
chave InChI
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Muta. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3