Key Documents
05-1530
Sigma-Aldrich
Carbon black
CP
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C
Número CAS:
Peso molecular:
12.01
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
grau
CP
forma
pellets
powder
disponibilidade
available only in Japan
tamanho de partícula
24 nm (graphitized carbon black)
cadeia de caracteres SMILES
[C]
InChI
1S/C
chave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Götz A Westphal et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 29(5), 997-1005 (2015-04-22)
Inflammation is a decisive pathophysiologic mechanism of particle toxicity and accumulation of neutrophils in the lung is believed to be a crucial step in this process. This study describes an in vitro model for investigations of the chemotactic attraction of