01-0300
Ácido acético
≥99.7%, suitable for amino acid analysis
Sinônimo(s):
Ácido acético glacial
About This Item
densidade de vapor
2.07 (vs air)
Ensaio
≥99.7%
forma
liquid
temperatura de autoignição
800 °F
Lim. expl.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
pb
117-118 °C (lit.)
pf
16.2 °C (lit.)
densidade
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
adequação
suitable for amino acid analysis
cadeia de caracteres SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
chave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
102.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
39 °C