Documentos
ZLXM0D100
Milli-Q
Módulo de eletrodesionização (EDI) Elix®
Water Purification by Electrodeionization (EDI) at 100 L/hr
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Materiais
resin (Mixed bed ion-exchange resin)
Características
removes remaining ions by electrodeionization
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Elix®
Parâmetros
100 L/hr flow rate
compatibilidade
for use with Elix®
Descrição geral
O módulo de eletrodesionização (EDI) Elix® foi projetado para desionizar continuamente a água após osmose reversa (OR). O módulo Elix® auxilia no fornecimento de água pura de qualidade superior de forma consistente e confiável, sem nenhuma manutenção, a uma taxa de vazão de 100 l/h.
Aplicação
A água tipo 2 produzida após tratamento por OR seguido de EDI atende às necessidades de muitas aplicações laboratoriais gerais (p. ex., preparo de amostras, tampões e reagentes; enxágue de vidraria) e de abastecimento para equipamentos e instrumentos (p. ex., autoclaves, lavadoras de louça, câmaras de teste de estabilidade e intemperismo, analisadores clínicos e dispositivos de coloração de lâminas, geradores de hidrogênio e sistemas de água ultrapura).
Características e benefícios
  • Peça sobressalente original para o módulo de EDI Elix® - ZLXM0D100.
  • Contém resina de troca iônica de leito misto.
  • Remove de forma eficiente os íons remanescentes da água purificada por OR para produzir água pura de qualidade constante, independentemente da qualidade da água de alimentação (condutividade, níveis de CO2) ou do desempenho do cartucho de OR.
  • Elimina a necessidade de procedimentos perigosos de regeneração química, troca de resinas caras, troca de cartuchos de DI ou adição de abrandadores.
  • Reduz o tempo de manutenção, assegurando custos operacionais baixos e previsíveis.
Informações legais
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany