Documentos Principais
XXSPTFF02
Millipore
Pellicon® Single-Pass TFF Cassette Diverter Plate
About This Item
Código UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
Materiais
316L stainless steel housing
Nível de qualidade
técnica(s)
tangential flow filtration (TFF): suitable
aplicação(ões)
liquid formulation
Descrição geral
The Pellicon Single-Pass TFF Cassette Diverter Plate is used to configure Pellicon 3 0.57 m², Pellicon 3 1.14 m² or Pellicon 2 0.5 m² cassettes for single-pass TFF operation.
Informações legais
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany