XX6700L11
Adaptador, M, NPT de 1/4 pol. para D.I. De 1/4 a 1/2 pol.
Accessories for filter holders for sample preparation.
Sinônimo(s):
Adaptador NPT, adaptador de 1/4 pol.
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel (Series 300)
D.I.
6.3 mm (0.25 in.)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A Millipore tem uma ampla gama de conectores, adaptadores, válvulas, medidores e mangueiras que podem ser usados com os sistemas de filtração Millipore. À exceção dos casos explicitados, o material usado na sua fabricação é aço inoxidável série 300.
Conectores Tri-Clamp (TC) por convenção são referidos como 1 1/2 pol., 2 pol. etc. Conectores TC de 1 1/2 pol. são compatíveis com tubos com D.E. de 1 pol. ou 1 1/2 pol. Conectores TC de 2 pol. são compatíveis apenas com tubos com D.E. de 2 pol.
Conectores Tri-Clamp (TC) por convenção são referidos como 1 1/2 pol., 2 pol. etc. Conectores TC de 1 1/2 pol. são compatíveis com tubos com D.E. de 1 pol. ou 1 1/2 pol. Conectores TC de 2 pol. são compatíveis apenas com tubos com D.E. de 2 pol.
Protocolos
This article provides white paper on User Guide Filterjet™ Solvent Dispenser
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.