Key Documents
XX6700037-M
Millipore
Latex tubing for vacuum use latex
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiais
silicone
Parâmetros
1.4 bar max. inlet pressure (20 psi)
D.I.
6.3 mm (0.25 in.)
Comprimento
3 m (10 ft)
305 cm
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Accessories for filter holders for sample preparation.
Aplicação
Accessories for filter holders for sample preparation.
Nota de preparo
Sterilization Method
Autoclavable
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13