XX42PSG01L
Manômetro digital com conexão TC de 3/4 pol. à esquerda
fabricante/nome comercial
Pellicon®
Nível de qualidade
Parâmetros
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi)
Altura
60 cm (23.5 in.)
Comprimento
18 cm
Largura
20 cm
peso
3.2 kg
conector
3/4 in. sanitary clamp
Características e benefícios
O suporte Mini e o Manômetro Digital com conexão TC de 3/4 pol. à esquerda são projetados para desenvolvimento de processos e fabricação farmacêutica em pequena escala.
Informações legais
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany